Learn More
Acétyl-L-glutamine, TRC
Code produit 30327693
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30327693 1 g 1g
30322800 500 mg 500mg
30311093 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30327693 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA2978601G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Acetyl-L-glutamine
CAS 2490-97-3
Formule moléculaire C7H12N2O4
Synonyme L-Glutamine, N2-acetyl- (9CI, ACI), Glutamine, N2-acetyl-, L- (6CI, 7CI, 8CI), N2-Acetyl-L-glutamine (ACI), (2S)-2-Acetamido-5-amino-5-oxopentanoic acid, (2S)-4-Carbamoyl-2-acetamidobutanoic acid, Aceglutamid, Aceglutamide, Acetylglutamine, Acutil S, N2-Acetylglutamine, NSC 186896, α-N-Acetyl-L-glutamine
Formule InChI InChI=1S/C7H12N2O4/c1-4(10)9-5(7(12)13)2-3-6(8)11/h5H,2-3H2,1H3,(H2,8,11)(H,9,10)(H,12,13)/t5-/m0/s1
SMILES CC(=O)N[C@@H](CCC(=O)N)C(=O)O
Nom IUPAC acide (2S)-2-acétamido-5-amino-5-oxo-pentanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 188.18
Quantité 1 g
Poids de la formule 188.0797