Learn More
Bromure d’acétyl-β-méthylcholine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10627172 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10627172 25 g Flacon en verre 25g
10368170 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10627172 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 226970250
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 333-31-3 | C8H18BrNO2 | 240.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 333-31-3
Formule moléculaire C8H18BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 240.14
Numéro MDL MFCD00011816
Clé InChI MMVPLEUBMWUYIB-UHFFFAOYNA-M
Synonyme methacholine bromide, 2-acetoxy-n,n,n-trimethylpropan-1-aminium bromide, acetyl beta-methylcholine bromide, 1-propanaminium, 2-acetyloxy-n,n,n-trimethyl-, bromide, 1-propanaminium, 2-acetyloxy-n,n,n-trimethyl-, bromide 1:1, methacholini bromidum, methacholine bromide nf, c8h18no2.br, mecholyl bromide, methacholinebromide
CID PubChem 92754
Nom IUPAC bromure de 2-acétyloxypropyl(triméthyl)azanium
SMILES [Br-].CC(C[N+](C)(C)C)OC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetyl-β-methylcholine bromide
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 150°C to 152°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 1% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (on dried substance) (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CO2CH(CH3)CH2N(CH3)3Br
Quantité 25 g
Beilstein 04, III, 758
Merck Index 10, 5793
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 240.14
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline