Learn More
Acétylacétonatobis(éthylène)rhodium(I), TRC
Code produit 30315606
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30315606 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30315606 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA1711935MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetylacetonatobis(ethylene)rhodium(I)
CAS 12082-47-2
Formule moléculaire C9 H11 O2 Rh
Quantité 5 mg
Synonyme 2,4-Pentanedionatobis(ethylene)rhodium, 2,4-Pentanedionatobis(ethylene)rhodium(I), Acetylacetonatobis(ethylene)rhodium(I), Bis(ethylene)(2,4-pentanedionato)rhodium, Bis(ethylene)rhodium(I) Acetylacetonate, Bisethylenerhodium Acetylacetonate, Diethenylrhodium Acetylacetonate, Diethylene(acetylacetonato)rhodium, bis(eta2-ethene)(2,4-pentanedionato-kO,kO')rhodiumn
Formule InChI InChI=1S/C5H7O2.2C2H2.Rh/c1-4(6)3-5(2)7;2*1-2;/h3H,1-2H3;2*1-2H;/q-1;;;+1
SMILES CC1=[O][Rh+]23(C=C2)(C=C3)[O]=C(C)[CH-]1
Poids moléculaire (g/mol) 254.088
Poids de la formule 253.981