Learn More
Acétylacétonatobis(éthylène)rhodium(I), TRC
Product Code. 30327661
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
Unit Size:
2.50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30327661 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30327661 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA1711932.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Acetylacetonatobis(ethylene)rhodium(I)
CAS 12082-47-2
Formule moléculaire C9 H11 O2 Rh
Quantité 2.5 mg
Synonyme 2,4-Pentanedionatobis(ethylene)rhodium, 2,4-Pentanedionatobis(ethylene)rhodium(I), Acetylacetonatobis(ethylene)rhodium(I), Bis(ethylene)(2,4-pentanedionato)rhodium, Bis(ethylene)rhodium(I) Acetylacetonate, Bisethylenerhodium Acetylacetonate, Diethenylrhodium Acetylacetonate, Diethylene(acetylacetonato)rhodium, bis(eta2-ethene)(2,4-pentanedionato-kO,kO')rhodiumn
Formule InChI InChI=1S/C5H7O2.2C2H2.Rh/c1-4(6)3-5(2)7;2*1-2;/h3H,1-2H3;2*1-2H;/q-1;;;+1
SMILES CC1=[O][Rh+]23(C=C2)(C=C3)[O]=C(C)[CH-]1
Poids moléculaire (g/mol) 254.088
Poids de la formule 253.981