Learn More
Acétylacétone, puriss. p.a., ≥ 99,5 % (GC), Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Description
- Honeywell Riedel-de Haen a plus de 200 ans d’histoire dans la production de produits chimiques de haute pureté
- Il s’agit de la première marque proposant des solvants de haute pureté pour des applications dédiées.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Acetylacetone |
| Point de fusion | -23°C |
| Densité | 0.975g/mL at 25°C |
| Point d’ébullition | 139.5°C |
| Point d’éclair | 38°C (100.4°F) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | CH3COCH2COCH3 |
| Indice de réfraction | 1.452 |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | UN2310 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Acetylacetone
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H311+H331-Toxique par contact cutané ou par inhalation
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.