Learn More
Acétylbenzofurane, TRC
Code produit 30308884
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30308884 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30308884 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA192408500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetylbenzofuran
CAS 1646-26-0
Formule moléculaire C10H8O2
Quantité 500 mg
Synonyme 1-(1-Benzofuran-2-yl)ethanone, 1-(2-Benzofuryl)-1-ethanone, 1-(Benzofuran-2-yl)ethan-1-one, 2-Acetylbenzo[b]furan, 2-Acetylbenzofuran, 2-Acetylcoumarone, 2-Benzofuranyl Methyl Ketone, 2-Benzofuryl Methyl Ketone, Benzo[b]furan-2-yl Methyl Ketone, NSC 23974, NSC 28904, 1-(2-Benzofuranyl)ethanone
Formule InChI InChI=1S/C10H8O2/c1-7(11)10-6-8-4-2-3-5-9(8)12-10/h2-6H,1H3
SMILES O=C(C=1OC=2C=CC=CC2C1)C
Nom IUPAC 1-(benzofuran-2-yl)éthan-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 160.17
Poids de la formule 60.05