Learn More
(±)-Chlorure d’acétylcarnitine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (±)-Acetylcarnitine Chloride |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H17NO4.ClH/c1-7(11)14-8(5-9(12)13)6-10(2,3)4;/h8H,5-6H2,1-4H3;1H |
| Poids de la formule | 239.0924 |