Learn More
Chlorure d’acétylcholine, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11331537
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11331537 100 g 100g
11321537 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11331537 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L02168.22
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 60-31-1 | C7H16ClNO2 | 181.66 g/mol
Acetylcholine chloride acts as an endogenous neurotransmitter at cholinergic synapses. The compound has been shown to have ophthalmological uses and can be broken down quickly by choliesterases. Acetylcholine influences many basic cells functions, such as mitosis, cells differentiation, cytoskeletal organization, and cell to cell contact, among other functions. It reduces mortality and plasma proinflammatory cytokines in mice with experimentally-induced sepsis.The cholinergicanti-infl ammatory mechanism is probably mediated by interaction of acetylcholine with α7n cholinoreceptor on monocytes, macrophages, and neutrophils, which decreases the levels of proinflammatory cytokines such as TNF-α, IL-1β, and IL-6.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure d’acétylcholine agit comme un neurotransmetteur endogène sur les synapses cholinergiques. Il a été démontré que le composé a des utilisations ophtalmologiques et qu’il peut être rapidement décomposé par des cholioestérases. L’acétylcholine influence de nombreuses fonctions des cellules de base, telles que la mitose, la différenciation cellulaire, l’organisation du cytosquelette et le contact entre les cellules, entre autres fonctions. Il réduit la mortalité et les cytokines pro-inflammatoires plasmatiques chez les souris atteintes de septicémie induite expérimentalement. Le mécanisme inflammatoire cholinergique est probablement modéré par l’interaction de l’acétylcholine avec le cholinorécepteur α7n sur les monocytes, les macrophages et les neutrophiles, qui diminue les niveaux de cytokines pro-inflammatoires telles que le TNF-α, IL-1 β, et IL-6.
Solubilité
Soluble dans l’eau (600 g/l à 20°C), l’alcool, le DMSO (36 mg/ml à 25°C) et l’éthanol (36 mg/ml à 25°C). Insoluble dans l’éther.
Remarques
Conserver à l’abri de l’humidité. Stocker sous gaz inerte sec. Incompatible avec la chaleur et les agents oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60-31-1
Formule moléculaire C7H16ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 181.66
Numéro MDL MFCD00011698
Clé InChI JUGOREOARAHOCO-UHFFFAOYSA-M
Synonyme acetylcholine chloride, miochol, acecoline, chloroacetylcholine, arterocoline, acecholin, ovisot, ach chloride, azetylcholinchlorid, 2-acetyloxy-n,n,n-trimethylethanaminium chloride
CID PubChem 6060
ChEBI CHEBI:2417
Nom IUPAC 2-acétyloxyéthyl (triméthyl) azanium ; chlorure
SMILES CC(=O)OCC[N+](C)(C)C.[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetylcholine chloride
Point de fusion 149°C to 152°C
Quantité 100 g
Beilstein 3571875
Sensibilité Very Hygroscopic
Merck Index 14,87
Informations sur la solubilité Soluble in water (600g/L at 20°C),alcohol,DMSO (36mg/ml at 25°C),and ethanol (36mg/ml at 25°C). Insoluble in ether.
Poids de la formule 181.66
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetylcholine chloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetylcholine chloride