Learn More
Chlorure d’acétylcholine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10337430 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10337430 5 g Flacon en verre 5g
10553901 100 g Flacon en verre 100g
10465365 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10337430 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 159170050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.20€
    25.65€ / 5g
    Économisez 4.55€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 60-31-1 | C7H16ClNO2 | 181.66 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60-31-1
Formule moléculaire C7H16ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 181.66
Numéro MDL MFCD00011698
Clé InChI JUGOREOARAHOCO-UHFFFAOYSA-M
Synonyme acetylcholine chloride, miochol, acecoline, chloroacetylcholine, arterocoline, acecholin, ovisot, ach chloride, azetylcholinchlorid, 2-acetyloxy-n,n,n-trimethylethanaminium chloride
CID PubChem 6060
ChEBI CHEBI:2417
Nom IUPAC 2-acétyloxyéthyl (triméthyl) azanium ; chlorure
SMILES CC(=O)OCC[N+](C)(C)C.[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetylcholine chloride
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 149.0°C to 152.0°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 1.0% max. (105°C, 3 hrs)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (on dried basis) (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CO2CH2CH2N(CH3)3Cl
Quantité 5 g
Beilstein 04,III,655
Merck Index 15, 82
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in cold water. Other solubilities: decomposes by hot water or alkalies, soluble in alcohol, chloroform (18.2g/L at 23 °C), practically insoluble in ether
Poids de la formule 181.66
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetylcholine chloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.