Learn More
Chlorure d’acétylcholine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10553901 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10553901 100 g Flacon en verre 100g
10337430 5 g Flacon en verre 5g
10465365 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10553901 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 159171000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 60-31-1 | C7H16ClNO2 | 181.66 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60-31-1
Formule moléculaire C7H16ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 181.66
Numéro MDL MFCD00011698
Clé InChI JUGOREOARAHOCO-UHFFFAOYSA-M
Synonyme acetylcholine chloride, miochol, acecoline, chloroacetylcholine, arterocoline, acecholin, ovisot, ach chloride, azetylcholinchlorid, 2-acetyloxy-n,n,n-trimethylethanaminium chloride
CID PubChem 6060
ChEBI CHEBI:2417
Nom IUPAC 2-acétyloxyéthyl (triméthyl) azanium ; chlorure
SMILES CC(=O)OCC[N+](C)(C)C.[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetylcholine chloride
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 149.0°C to 152.0°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 1.0% max. (105°C, 3 hrs)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (on dried basis) (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CO2CH2CH2N(CH3)3Cl
Quantité 100 g
Beilstein 04,III,655
Merck Index 15, 82
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in cold water. Other solubilities: decomposes by hot water or alkalies, soluble in alcohol, chloroform (18.2g/L at 23 °C), practically insoluble in ether
Poids de la formule 181.66
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline