Learn More
Acetylcholine chloride, MedChemExpress
Code produit 16452119
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16452119 1 g
16440858 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16452119 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0282
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress Acetylcholine chloride (ACh chloride), a neurotransmitter, is a potent cholinergic agonist. Acetylcholine chloride is a modulator of the activity of dopaminergic (DAergic) neurons through the stimulation of nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs). Acetylcholine chloride inhibits p53 mutant peptide aggregation in vitro.
Acetylcholine chloride (ACh chloride), a neurotransmitter, is a potent cholinergic agonist. Acetylcholine chloride is a modulator of the activity of dopaminergic (DAergic) neurons through the stimulation of nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs). Acetylcholine chloride inhibits p53 mutant peptide aggregation in vitro.
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetylcholine chloride
Forme physique Solid
CAS 60-31-1
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C7H16ClNO2
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Synonyme ACh chloride
Informations sur la solubilité H2O : 100 mg/mL (550.48 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 62.5 mg/mL (344.05 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCC[N+](C)(C)C)C.[Cl-]
Poids moléculaire (g/mol) 181.66
Poids de la formule 181.66
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research