Learn More
Tocris Bioscience™ Acetylcholine chloride
Description
Endogenous neurotransmitter. Acts at nicotinic and muscarinic acetylcholine receptors.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Acetylcholine chloride |
| CAS | 60-31-1 |
| Quantité | 50 mg |
| Formule moléculaire | C7H16ClNO2 |
| Poids de la formule | 181.66 |
| Pureté | >98% |
| Poids moléculaire | 181.66 |