Learn More
Iodure dʼacétylcholine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10649974 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10649974 10 g 10g
10576933 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10649974 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 400180100
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 2260-50-6 | C7H16INO2 | 273.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2260-50-6
Formule moléculaire C7H16INO2
Poids moléculaire (g/mol) 273.11
Numéro MDL MFCD00011815
Clé InChI SMBBQHHYSLHDHF-UHFFFAOYSA-M
Synonyme acetylcholine iodide, acetylcolina, 2-acetoxy-n,n,n-trimethylethanaminium iodide, acetylcolina italian, unii-7zcp12s7hq, choline, iodide, acetate ester, 2-acetoxyethyl trimethylammonium iodide, 7zcp12s7hq, ethanaminium, 2-acetyloxy-n,n,n-trimethyl-, iodide, 2-acetyloxy-n,n,n-trimethylethanamium iodide
CID PubChem 75271
SMILES [I-].CC(=O)OCC[N+](C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetylcholine iodide
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 162.0°C to 164.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3COOCH2CH2N(CH3)3I
Quantité 10 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: negligible.
Nom IUPAC 2-acétyloxyéthyl (triméthyl) azanium ; iodure
Poids de la formule 273.1
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetylcholine iodide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.