Learn More
Acetylleucine, MedChemExpress
Code produit. 16431118
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Code produit. 16431118
Marque: Medchem Express HYB1442
MedChemExpress Acetylleucine (N-Acetyl-DL-leucine), orally active compound, can be used for the research of acute vestibular vertigo, cerebellar ataxia and nystagmus.
Acetylleucine (N-Acetyl-DL-leucine), orally active compound, can be used for the research of acute vestibular vertigo, cerebellar ataxia and nystagmus.
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetylleucine
CAS 99-15-0
Couleur White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C8H15NO3
Synonyme N-Acetyl-DL-leucine
Informations sur la solubilité DMSO : 120 mg/mL (692.80 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 6.67 mg/mL (38.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C)CC(C(O)=O)NC(C)=O
Poids moléculaire (g/mol) 173.21
Quantité 5 g
Poids de la formule 173.21
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solide
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.