Learn More
(Acétylméthylène)triphénylphosphorane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11470243
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11470243 250 g 250g
11450243 10 g -
11460243 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11470243 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11410.30
 Article restreint
Expédition estimée: 16-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 1439-36-7 | C21H19OP | 318.36 g/mol
(Acetylmethylene)triphenylphosphorane is used as a Wittig reagent in synthetic chemistry, especially for the synthesis of functionalized pyrrolidines and cyclobutanones. It plays as a vital role in asymmetric allylboration for enantioselective synthesis of (+)-awajanomycin.It is also employed as a reactant in the preparation of 1,2-dioxanes with antitrypanosomal activity. Further, it is used in the preparation of amphibian pyrrolizidine alkaloids through allylic aminations and silicon-containing acyclic dienone musk odorants. In addition to this, it is involved in Domino Suzuki/Heck coupling reactions to prepare fluorenylidenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’(acétylméthylène)triphénylphosphorane est utilisé comme réactif de Wittig en chimie synthétique, en particulier pour la synthèse de pyrrolidines et de cyclobutanones fonctionnalisées. Il joue un rôle vital dans l’allylboration asymétrique pour la synthèse énantiosélective de l’(+)-awajanomycine. Il est également utilisé comme réactif dans la préparation de 1,2-dioxanes avec une activité antitrypanosomique. De plus, il est utilisé dans la préparation d’alcaloïdes de pyrrolizidine d’amphibien par le biais d’aminations allyliques et de substances odorantes musquées de diénone acycliques contenant du silicium. En outre, il participe aux réactions Domino de couplage Suzuki/Heck pour préparer des fluorénylidènes.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme. Légèrement soluble dans le méthanol.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1439-36-7
Formule moléculaire C21H19OP
Poids moléculaire (g/mol) 318.36
Numéro MDL MFCD00008774
Clé InChI KAANTNXREIRLCT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acetylmethylene triphenylphosphorane, 1-triphenylphosphoranylidene propan-2-one, 1-triphenylphosphoranylidene-2-propanone, 1-triphenylphosphoranylidene acetone, 2-propanone, 1-triphenylphosphoranylidene, acetonylidenetriphenyl phosphorane, acetylmethylene triphenylphosphine, triphenylacetylmethylene phosphorane, 2-propanone, triphenylphosphoranylidene, triphenylphosphoranylidene-2-propanone
CID PubChem 15038
Nom IUPAC 1-(triphényl-$l^}5}-phosphanyllidène)propan-2-one
SMILES CC(=O)C=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (Acetylmethylene)triphenylphosphorane
Point de fusion 204°C to 209°C
Quantité 250 g
Beilstein 750077
Sensibilité Air sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform. Slightly soluble in methanol.
Poids de la formule 318.36
Pourcentage de pureté 99%