Learn More
Acetylpyrazine, MedChemExpress
Code produit 16449326
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16449326 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16449326 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYW007692
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress Acetylpyrazine (2-Acetylpyrazine) is used to form many polycyclic compounds, as useful structures in pharmaceuticals and perfumes. Acetylpyrazine is a component of the folates (vitamin B compounds).
Acetylpyrazine (2-Acetylpyrazine) is used to form many polycyclic compounds, as useful structures in pharmaceuticals and perfumes. Acetylpyrazine is a component of the folates (vitamin B compounds).
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetylpyrazine
CAS 22047-25-2
Couleur White to Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C6H6N2O
Quantité 100 mg
Synonyme 2-Acetylpyrazine
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (818.80 mM; Need ultrasonic)
SMILES C1=C(N=CC=N1)C(=O)C
Poids moléculaire (g/mol) 122.13
Poids de la formule 122.13
Pourcentage de pureté 99.95%
Qualité Research
Forme physique Solid