Learn More
Acide acétylalicyclique, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10141560 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10141560 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10141560 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur A/0960/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
CAS 50-78-2
Point de fusion 136°C
Couleur Blanc
pH 3.5
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Formule moléculaire C8H8O4
Numéro MDL 2430
Quantité 500 g
Poids de la formule 180.16g/mol
Forme physique Solide en poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • Acide acétylsalicylique
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver le visage, les mainset toute surface depeau exposée soigneusement après manipulation.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.