Learn More
Acide acétylsalicylique, TRC
Code produit 30315736
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 g
Conditionnement:
1g
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30315736 1 g 1g
30314043 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30315736 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA1877801G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetylsalicylic Acid
CAS 50-78-2
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C9 H8 O4
Quantité 1 g
Synonyme Rhodine (7CI), Salicylic acid acetate (8CI), 2-(Acetyloxy)benzoic acid, 2-Acetoxybenzoic acid, 2-Carboxyphenyl acetate, A.S.A. Empirin, AC 5230, ASA, Acenterine, Acesal, Acesan, Acetard, Aceticyl, Acetilum acidulatum, Acetisal, Acetol, Acetonyl, Acetophen, Acetosal, Acetosalic acid, Acetosalin, Acetylin, Acetylsal, Acetyonyl, Acetysal, Acidum acetylsalicylicum, Acimetten, Acisal, Acylpyrin, Adiro, Albyl E, Angettes 75, Anopyrin, Asaflow, Asagran, Asatard, Ascoden 30, Ascolong, Ascriptin, Aspalon, Aspergum, Aspirdrops, Aspirin, Aspirin Protect 100, Aspirin Protect 300, Aspirin-Direkt, Aspirina, Aspirina 03, Aspirine, Aspro, Aspro Clear, Aspropharm, Asteric, Astrix, Bayaspirin, Benaspir, Bialpirina, Bialpirinia, Caprin, Cardioaspirin, Cardioaspirina, Cardiomagnyl, Claradin, Colfarit, Colsprin, Contrheuma Retard, Coraspin, Coricidin, Coricidin D, Crystar, Darvon Compound, Dolean pH 8, Dominal, Duramax, Durlaza, ECM, Easprin, Ecopirin, Ecosprin, Ecotrin, Empirin, Endosprin, Endydol, Entericin, Enterophen, Enterosarine, Entrophen, Ewin, Extren, Gelprin, Globentyl, Globoid, Helicon, IWN 11, Idragin, Istopirin, Kapsazal, Lysoprin (pharmaceutical), Magnecyl, Measurin, Medisyl, Melhoral, Micristin, Miniasal, Mycropyrin, NSC 27223, NSC 406186, Neuronika, Novid, Nu-seals, O-Acetylsalicylic acid, Persistin, Polopiryna, Rheumintabletten, Rhodine 2312, Rhodine 3118, Rhodine 3220, Rhodine NC RP, Rhonal, Rivo, Rodine 3220, SP 189, Salacetin, Salcetogen, Saletin, Salospir, Salycylacetylsalicylic acid, Solpyron, Supac, Temperal, ThromboASS, Toldex, Triple-sal, Trombyl, Xaxa, Yasta, Zorprin, Zosprin, o-(Acetyloxy)benzoic acid, o-Acetoxybenzoic acid, o-Carboxyphenyl acetate
Formule InChI InChI=1S/C9H8O4/c1-6(10)13-8-5-3-2-4-7(8)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)
SMILES CC(=O)Oc1ccccc1C(=O)O
Nom IUPAC Acide2-acétyloxybenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 180.16
Poids de la formule 180.0423
Pourcentage de pureté >95