Learn More
Acide acétylsalicylsalicylic, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10135210 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10135210 250 mg Flacon en verre 250mg
11975091 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10135210 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 269352500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.70€
    70.65€ / 250mg
    Économisez 8.05€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 530-75-6 | C16H12O6 | 300.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 530-75-6
Formule moléculaire C16H12O6
Poids moléculaire (g/mol) 300.26
Numéro MDL MFCD00143537
Clé InChI DDSFKIFGAPZBSR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-2-acetoxybenzoyl oxy benzoic acid, acetylsalicylsalicylic acid, acesalum, acetylsalicylsalicyic acid, diplosal acetate, unii-vbe72mcp5l, 2-carboxyphenyl 2-acetyloxy benzoate, diplosalsalate, ccris 1740, benzoic acid, 2-acetyloxy-, 2-carboxyphenyl ester
CID PubChem 10745
Nom IUPAC Acide 2-(2-acétyloxybenzoyl)oxybenzoïque
SMILES CC(=O)OC1=CC=CC=C1C(=O)OC2=CC=CC=C2C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetylsalicylsalicylic acid
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 145°C to 160°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (As is) Calculated (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 250 mg
Beilstein 10,IV,165
Merck Index 14,1
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alkaline solutions,soluble in alcohol,practically insoluble in benzene
Poids de la formule 300.26
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetylsalicylsalicylic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.