Learn More
Acide acétylsalicylsalicylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Acetylsalicylsalicylic acid |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H12O6/c1-10(17)21-14-9-5-3-7-12(14)16(20)22-13-8-4-2-6-11(13)15(18)19/h2-9H,1H3,(H,18,19) |
| Poids de la formule | 300.0634 |
| Pourcentage de pureté | >95% |