Learn More
Acetylthiocholine Iodide, TRC
Code produit 30134680
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30134680 1 g 1g
30132872 25 g 25g
30005584 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134680 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA1646101G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1866-15-5
Formule moléculaire C7 H16 N O S . I
Poids moléculaire (g/mol) 289.1775
Synonyme (2-Mercaptoethyl)trimethylammonium Acetate Iodide;
Nom IUPAC 2-acetylsulfanylethyl(trimethyl)azanium;iodide
SMILES [I-].CC(=O)SCC[N+](C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetylthiocholine Iodide
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C7H16NOS.HI/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Poids de la formule 288.9997