Learn More
Abcam Kit d’analyse d’activité de l’acétyltransférase, fluorométrique, 96 tests
Tous les produits Abcam ProduitsDescription
- Méthode de détection : Fluorescente
- Applications : Analyse d’activité enzymatique
- Types d’échantillons : Protéine purifiée, composés inhibiteurs
- Équipement : Lecteur de microplaques
- Nombre de citations : 5
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte
Spécification
Spécification
| Emplacement de détection | Détection en Solution |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques |
| Format | Kit d’outils |
| Nbre de réactions | 96 tests |
| Molécule cible | Acétyltransférase (ACAT2) |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Type d’échantillon | Protéine purifiée, composés inhibiteurs |
| Quantité | 96 tests |
| À utiliser avec (application) | Essai d’activité enzymatique |