Learn More
Acétylvanilline, TRC
Code produit 30314973
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30314973 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30314973 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA1897805G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetylvanillin
CAS 881-68-5
Formule moléculaire C10H10O4
Quantité 5 g
Synonyme NSC 25863, NSC 8499, O-Acetylvanillin, 4-(Acetyloxy)-3-methoxybenzaldehyde, 4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyde, 4-Acetoxy-5-methoxybenzaldehyde, 4-Formyl-2-methoxyphenol Acetate, 4-Formyl-2-methoxyphenyl Acetate, 4-O-Acetylvanillin, 4-(Acetyloxy)-3-methoxybenzaldehyde
Formule InChI InChI=1S/C10H10O4/c1-7(12)14-9-4-3-8(6-11)5-10(9)13-2/h3-6H,1-2H3
SMILES COc1cc(C=O)ccc1OC(=O)C
Nom IUPAC Acétate de (4-formyl-2-méthoxyphényl)
Poids moléculaire (g/mol) 194.18
Poids de la formule 194.0579