Learn More
Olympus™ Objectif achromatique, SZX-ACH 1X
Code produit 12550617
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Microscopes SZX
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
12550617 Microscopes SZX 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12550617 Fournisseur Olympus™ Code fournisseur K10017142
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    596.37€
    433.28€ / 1 pièces
    Économisez 163.09€
    27% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Remplacez vos objectifs anciens ou usés par des pièces Olympus de qualité. L’objectif achromatique Olympus™, SZX-ACH 1X, s’adapte aux microscopes de la série SZX.
  • Achromatique
Spécification
Type Objectif Achromat
Diamètre (métrique) Dia. int. 90 mm
À utiliser avec (équipement) Microscopes SZX
Pouvoir grossissant 1X
Ouverture numérique 0,1