Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide Fuchsine
Code produit. 10187080 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 10187080
Marque: Thermo Scientific Chemicals 400210250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3244-88-0 | C20H17N3Na2O9S3 | 587.544 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3244-88-0
Formule moléculaire C20H17N3Na2O9S3
Poids moléculaire (g/mol) 587.544
Numéro MDL MFCD00013286
Clé InChI VCEFFPMSOGDMJX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Acid Violet 19, C.I. 42685, Fuchsin Acid, Rubin S
CID PubChem 131852436
Nom IUPAC 3-[bis(4-amino-3-sulfophényl)méthylidène]-6-imino-5-méthylcyclohexa-1,4-diène-1-acide sulfonique ; sodium
SMILES CC1=CC(=C(C2=CC(=C(C=C2)N)S(=O)(=O)O)C3=CC(=C(C=C3)N)S(=O)(=O)O)C=C(C1=N)S(=O)(=O)O.[Na].[Na]
Spécification
Nom chimique ou matériau Acid Fuchsin
Note relative au nom Pure
Teneur en colorant 55% min.
Merck Index 15, 99
Informations sur la solubilité Solubility in water: 143g/L. Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Poids de la formule 585.52
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Couleur Vert
Quantité 25 g
Forme physique Poudre scintillante
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Acid Fuchsin
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.