Description
- Permet la libre circulation des liquides autour des tissus
- Réduit le transfert des réactifs et des artefacts de pression souvent constatés avec les éponges
- Retirez rapidement l’échantillon avec un sachet décollable pratique
Dimensions :
- Les sachets pour biopsies petit format mesurent 31 × 43 mm (1,2 × 1,7 po)
- Les sachets pour biopsies moyens mesurent 45 × 65 mm (1,8 × 2,6 po)
- Les sachets pour biopsies grand format mesurent 75 × 85 mm (3 × 3,5 po)
Spécification
Spécification
| Type de produit | Sachet pour biopsie |
| Matériau | Nylon, résistant aux acides |
| Couleur | Blanc |
| Longueur (métrique) | 45 mm |
| Largeur (métrique) | 65 mm |
| Longueur (impériale) | 1,8 in |
| Largeur (impériale) | 2,6 in |
| Dimensions | Moyen |