Learn More
Epredia™ Sachets pour biopsie résistants aux acides, moyens
Code produit 12687946 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
S
Moyen
L
Conditionnement:
250 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
12687946 L 250 pièces
12667946 Moyen 250 pièces
12677946 S 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12687946 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur 6774052
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    314.00€
    244.40€ / 250 pièces
    Économisez 69.60€
    22% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-01-2027
Réduisez le risque de perte des petits échantillons avec les sachets pour biopsie résistants aux acides Epredia™.
  • Permet la libre circulation des liquides autour des tissus
  • Réduit le transfert des réactifs et des artefacts de pression souvent constatés avec les éponges
  • Retirez rapidement l’échantillon avec un sachet décollable pratique
Dimensions :
  • Les sachets pour biopsies petit format mesurent 31 × 43 mm (1,2 × 1,7 po)
  • Les sachets pour biopsies moyens mesurent 45 × 65 mm (1,8 × 2,6 po)
  • Les sachets pour biopsies grand format mesurent 75 × 85 mm (3 × 3,5 po)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Sachet pour biopsie
Matériau Nylon, résistant aux acides
Couleur Blanc
Longueur (métrique) 75 mm
Largeur (métrique) 85 mm
Longueur (impériale) 3 in
Largeur (impériale) 3,5 in
Dimensions L