Learn More
Decon™ Rinçage à l’acide
Code produit 10273420
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
5 000 ml
Conditionnement:
5L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
10273420 5 000 ml 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10273420 Fournisseur Decon™ Code fournisseur ACI5
Idéal pour une utilisation comme pré-lavage pour une salissure lourde ou comme rinçage acide afin d’éliminer toutes les traces de détergent de l’appareil et d’empêcher le dépôt de sels métalliques. Ne convient pas à une utilisation domestique
Formulée à partir d’un mélange d’acides polycarboxyliques, d’alcools aliphatiques et de surfactants non ioniques dans une base aqueuse et est totalement rinçable à l’eau. En raison de sa nature acide, ne convient pas aux métaux non ferreux, aux plastiques en PC, à l’Al ou au Zn. Ce produit ne convient pas aux applications domestiques. Idéal pour une utilisation comme pré-lavage pour une salissure conséquente ou comme rinçage acide afin d’éliminer toutes les traces de détergent de l’appareil et d’empêcher le dépôt de sels métalliques.
Spécification
Forme Liquide
pH 3,3
Aspect Incolore
Point de fusion -63°C
Viscosité 10,50 cps à 20°C
Volume (métrique) 5 000 ml
compliance-icons
Identifiant produit
  • DECON ACID RINSE
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: linear alkoxylate