Learn More
Abcam Kit d’activité des chitinases acides chez mammifères (fluorométrique)
Tous les produits Abcam ProduitsDescription
Le kit d’activité de chitinase de mammifères acides (fluorométrique) (ab273291) utilise la capacité de l’AMCase à cliver un substrat synthétique pour libérer le fluorophore libre facilement quantifiable (Ex/Em = 320/445 nm) et utilise un tampon de lyse spécifique qui distingue l’activité AMCase de celle de CHIT1.
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte
Spécification
Spécification
| Quantité | 100 tests |
| État réglementaire | RUO |