Spécification
| Nom chimique ou matériau | Acitrétine |
| Quantité | 1 g |
| Point de fusion | 223,0°C à 230,0°C |
| Poids de la formule | 326,43 |
| Clé InChI | IHUNBGSDBOWDMA-AQFIFDHZSA-N |
| SMILES | COC1=CC(C)=C(\C=C\C(\C)=C\C=C\C(\C)=C\C(O)=O)C(C)=C1C |
| Nom IUPAC | (2E,4E,6E,8E)-9-(4-methoxy-2,3,6-trimethylphenyl)-3,7-dimethylnona-2,4,6,8-tetraenoic acid |
| Poids moléculaire (g/mol) | 326.44 |