Learn More
Aclidinium Bromide, MedChemExpress
Code produit 16476396
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16476396 100 mg
16475968 10 mg
16442117 50 mg
16418597 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16476396 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY14144
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Aclidinium Bromide (LAS 34273; LAS-W 330) is a long-acting, inhaled muscarinic antagonist. Aclidinium Bromide has the potential for chronic obstructive pulmonary disease (COPD) research.
Aclidinium Bromide (LAS 34273
Spécification
Nom chimique ou matériau Aclidinium Bromide
CAS 320345-99-1
Couleur Rose
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C26H30BrNO4S2
Quantité 100 mg
Synonyme LAS 34273 LAS-W 330
Informations sur la solubilité DMSO : 33.33 mg/mL (59.04 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[C@H]1C[N+]2(CCCOC3=CC=CC=C3)CCC1CC2)C(C4=CC=CS4)(O)C5=CC=CS5.[Br-]
Poids moléculaire (g/mol) 564.55
Poids de la formule 564.55
Pourcentage de pureté 98.03%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation