Learn More
Micronova™ Adaptateurs filetés en ACME
Code produit 12847033 Tous les produits Micronova Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (impériale):
5,75 in
8 in
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (impériale) unitSize
12847033 8 in 1 pièce
12857033 5,75 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12847033 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur SSA2
Les deux versions d’adaptateurs type ACME en acier inox permettent de connecter les brosses filetées et les adaptateurs de serpillière aux manches à déconnexion rapide série SSU (SSA-3) ou à connecter les adaptateurs de serpillière à déconnexion rapide au
Le Micronova Les adaptateurs de filetage ACME servent de liaison entre différents éléments. Micronova Adaptateurs et poignées à filetage ou à déconnexion rapide. Le SSA-2 permet de connecter divers adaptateurs de serpillière à déconnexion rapide et d’outils de nettoyage à des manches filetés, tels que les manches série STA. Le SSA-3 permet de connecter diverses brosses filetées et adaptateurs de serpillière, tels que la série QPSL, aux manches en acier inox à déconnexion rapide série SSU.
  • Adaptateurs filetés type ACME
  • Acier inox avec connecteurs en polycétone
  • Permet de connecter divers adaptateurs aux manches filetés ou à déconnexion rapide
  • SSA-2 permet de connecter les manches filetés aux adaptateurs de serpillière et d’outil QD
  • SSA-3 permet de connecter les adaptateurs filetés de serpillière et de brosse aux manches QD SSU
  • Autoclavable
Spécification
Type de produit Adaptateur de filetage type Acme femelle
Longueur (impériale) 8 in
Stérilité Non stériles
Longueur (métrique) 20 cm
Autoclavable Autoclavable
À utiliser avec (équipement) Connecteur fileté pour manches et adaptateurs de serpillière et outils QD
À utiliser avec (application) Pour les isolateurs et autre hotte fermée ; permet l’ajout de têtes ou des poignées de nettoyage au système universel
Color-coded Non
Matériau Acier inoxydable électropoli (304), Polycétone