Description
Le Micronova Les adaptateurs de filetage ACME servent de liaison entre différents éléments. Micronova Adaptateurs et poignées à filetage ou à déconnexion rapide. Le SSA-2 permet de connecter divers adaptateurs de serpillière à déconnexion rapide et d’outils de nettoyage à des manches filetés, tels que les manches série STA. Le SSA-3 permet de connecter diverses brosses filetées et adaptateurs de serpillière, tels que la série QPSL, aux manches en acier inox à déconnexion rapide série SSU.
- Adaptateurs filetés type ACME
- Acier inox avec connecteurs en polycétone
- Permet de connecter divers adaptateurs aux manches filetés ou à déconnexion rapide
- SSA-2 permet de connecter les manches filetés aux adaptateurs de serpillière et d’outil QD
- SSA-3 permet de connecter les adaptateurs filetés de serpillière et de brosse aux manches QD SSU
- Autoclavable
Informations sur la commande
À fixer sur un manche en acier inoxydable (vendu séparément) avec un adaptateur à filetage 19-035-362B.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Adaptateur fileté mâle |
| Longueur (impériale) | 5,75 in |
| Stérilité | Non stériles |
| Longueur (métrique) | 14,6 cm |
| Autoclavable | Autoclavable |
| À utiliser avec (équipement) | Connecteur fileté pour manches et adaptateurs de serpillière et outils QD |
| À utiliser avec (application) | Sols, murs, isolateurs |
| Color-coded | Non |
| Matériau | Acier inoxydable électropoli (304), Polycétone |