Learn More
3M™ Calibrateur AcoustiCAL AC-300
Code produit 15769727 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Niveau sonore:
114 dB
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Niveau sonore Conditionnement
15769727 114 dB 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15769727 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000042911
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
L’AC-300 AcoustiCAL 3M™ est un calibrateur de type 1 à utiliser avec les sonomètres et dosimètres de bruit 3M™.
  • Calibrateur acoustique de classe 1 avec deux niveaux de fréquence et un niveau de pression sonore
  • Génère deux réglages avec 250 Hz ou 1000 Hz à un niveau de pression sonore de 114 dB
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Accessoire pour dosimètre
Fréquence 250 Hz, 1000 Hz
Niveau sonore 114 dB