Learn More
ACP-105, MedChemExpress
Code produit 16493156
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16493156 25 mg
16454608 10 mg
16450907 50 mg
16407327 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16493156 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY112256
MedChemExpress ACP-105 is an orally available, selective amd potent androgen receptor modulator (SARM), with pEC50s of 9.0 and 9.3 for AR wild type and T877A mutant, respectively.
ACP-105 is an orally available, selective amd potent androgen receptor modulator (SARM), with pEC50s of 9.0 and 9.3 for AR wild type and T877A mutant, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau ACP-105
Forme physique Solid
CAS 899821-23-9
Couleur Jaune clair
Quantité 25 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C16H19ClN2O
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 103 mg/mL (354.21 mM)
SMILES N#CC1=CC=C(N2[C@@H]3C[C@](O)(C)C[C@H]2CC3)C(C)=C1Cl
Poids moléculaire (g/mol) 290.79
Poids de la formule 290.79
Pourcentage de pureté 99.33%
Qualité Research