Learn More
ACP-105, TRC
Code produit 30007709
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
2.50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30007709 10 mg 10mg
30004723 5 mg 5mg
30012024 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30007709 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA11565010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 899821-23-9
Formule moléculaire C16H19ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 290.79
Synonyme 2-Chloro-4-[(3-endo)-3-hydroxy-3-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-3-methylbenzonitrile;
Nom IUPAC 2-chloro-4-[(1S,5R)-3-hydroxy-3-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-8-yl]-3-methylbenzonitrile
SMILES ClC1=C(C)C(N2[C@H]3CC[C@@H]2C[C@@](O)(C)C3)=CC=C1C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau ACP-105
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H19ClN2O/c1-10-14(6-3-11(9-18)15(10)17)19-12-4-5-13(19)8-16(2,20)7-12/h3,6,12-13,20H,4-5,7-8H2,1-2H3/t12-,13+,16?
Poids de la formule 290.1186
Pourcentage de pureté >95%