Learn More
- Home
- Products
- Colonnes et cartouches de chromatographie
- Colonnes et cartouches HPLC
- Colonnes HPLC
- Waters Corporation ACQUITY CSH Fluoro-Phenyl Column
Waters Corporation ACQUITY CSH Fluoro-Phenyl Column
Code produit 17103062
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
150 mm
Diamètre (métrique):
1 mm
2,1 mm
3 mm
Quantité:
1 de chaque
3/paquet
Conditionnement:
1 pièce
3 pièces
20 product options available for selection
| Code produit | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Quantité | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|
| 17103062 | 150 mm | 1 mm | 1 de chaque | - |
| 17133062 | 150 mm | 2,1 mm | 1 de chaque | - |
| 17143062 | 30 mm | 3 mm | 1 de chaque | - |
| 17182462 | 50 mm | 2,1 mm | 3/paquet | 3 pièces |
| 17112472 | 30 mm | 3 mm | 3/paquet | 3 pièces |
| 17122472 | 50 mm | 3 mm | 3/paquet | - |
| 17152462 | 100 mm | 1 mm | 3/paquet | 3 pièces |
| 17102472 | 150 mm | 2,1 mm | 3/paquet | 3 pièces |
| 17113062 | 50 mm | 1 mm | 1 de chaque | - |
| 17153062 | 50 mm | 3 mm | 1 de chaque | 1 pièce |
| 17193052 | 100 mm | 1 mm | 1 de chaque | - |
| 17132472 | 100 mm | 3 mm | 3/paquet | - |
| 17142472 | 150 mm | 3 mm | 3/paquet | 3 pièces |
| 17162462 | 150 mm | 1 mm | 3/paquet | - |
| 17163062 | 150 mm | 3 mm | 1 de chaque | - |
| 10879680 | 50 mm | 1 mm | 3/paquet | 1 pièce |
| 17172462 | 30 mm | 2,1 mm | 3/paquet | - |
| 13273910 | 100 mm | 2,1 mm | 1 de chaque | - |
| 17133222 | 75 mm | 2,1 mm | 1 de chaque | - |
| 17163222 | 75 mm | 3 mm | 1 de chaque | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit
17103062
Fournisseur
Waters Corporation
Code fournisseur
186005348
Vous devez Se connecter ou vous inscrire pour acheter cet article.
Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- The non-endcapped sorbent provides you with enhanced retention of acidic compounds.
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 1 mm |
| Longueur (métrique) | 150 mm |
| Pression max. | 18000 psi (1240 Bar) |
| Forme des particules | Sphérique |
| Granulométrie | 1,7 μm |
| Porosité | 130 Å |
| Quantité | 1 de chaque |
| Type d’USP | L43 |
| “End-capped” | No |
| Type de produit | Colonne |