Learn More
Waters Corporation ACQUITY UPLC BEH C18 Column
Description
- The trifunctionally bonded BEH particle gives you the widest usable pH range (pH 1-12), superior low pH stability, and ultra-low column bleed for high sensitivity MS applications.
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 2,1 mm |
| Longueur (métrique) | 50 mm |
| Pression max. | 18000 psi (1240 Bar) |
| Forme des particules | Sphérique |
| Granulométrie | 1,7 μm |
| Porosité | 130 Å |
| Quantité | 1 de chaque |
| Type d’USP | L1 |
| “End-capped” | Oui |
| Type | Colonne |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- AcQuity UPLC BEH C18 Column 1.7 m 2.1 x 50 mm
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- MIXTURE LIST-Contain: Acetonitrile