missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Waters Corporation ACQUITY UPLC BEH125 SEC Column
Description
- Fully optimized for the analysis of proteins and their aggregates with molecular weights ranging from 1000 to 80,000 Daltons, the total system solution will routinely deliver fast, accurate aggregate determinations up to 10 times quicker that traditional HPLC-based SEC methods.
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 4.6 mm |
| Longueur (métrique) | 30 mm |
| Forme des particules | Sphérique |
| Granulométrie | 1,7 μm |
| Porosité | 125 Å |
| Quantité | 1/Ea. |
| Type d’USP | L33 |
| “End-capped” | No |
| Type | Colonne |
| À utiliser avec (application) | Protein |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?