Learn More
Acridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11381367
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11381367 25 g 25g
11371367 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11381367 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L01657.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 260-94-6 | C13H9N | 179.222 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 260-94-6
Formule moléculaire C13H9N
Poids moléculaire (g/mol) 179.222
Numéro MDL MFCD00005025
Clé InChI DZBUGLKDJFMEHC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 9-azaanthracene, 2,3-benzoquinoline, acrydine, 10-azaanthracene, akridin, dibenzo b,e pyridine, 2,3,5,6-dibenzopyridine, akridin czech, benzo b quinoline
CID PubChem 9215
ChEBI CHEBI:36420
Nom IUPAC Acridine
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C3C=CC=CC3=N2
Spécification
Nom chimique ou matériau Acridine
Point de fusion 107°C to 111°C
Densité 1.005
Point d’ébullition 346°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN2713
Beilstein 120200
Merck Index 14,122
Poids de la formule 179.22
Pourcentage de pureté ≥98%