Learn More
Sel d’acridine orange Hemizinc, Fisher BioReagents™
Code produit 10667433
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10667433 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10667433 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP11610
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
L’acridine orange est adaptée à la microscopie et à la coloration spécifique de l’ADN et de l’ARN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Acridine Orange Hemizinc Salt
Point de fusion 165°C
CAS 10127-02-3
Coefficient d’extinction 1100g(-1) cm(-1) min.
Formule moléculaire C17H20Cl3N3Zn
Numéro MDL MFCD00081043,MFCD00081043,MFCD00081043
Identification Pass Test
Clé InChI VADJQOXWNSPOQA-UHFFFAOYSA-L
SMILES [H+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Zn++].CN(C)C1=CC2=NC3=CC(=CC=C3C=C2C=C1)N(C)C
Nom IUPAC zinc(2+) hydrogen N3,N3,N6,N6-tetramethylacridine-3,6-diamine trichloride
Poids moléculaire (g/mol) 438.10
CID PubChem 71774334
Lambda max. 488 to 492nm
Poids de la formule 369.94
Perte à la dessiccation 5% max.
Conditionnement Verre ambré
N° d’indice de couleur 46005
Couleur Orange
Quantité 10 g
Forme physique Solide
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.