Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acridine orange
Code produit 10471681 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10471681 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10471681 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 300911000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Acridine Orange
Point de fusion 165.0°C
CAS 10127-02-3
Teneur en colorant 50% min.
Spectre IR Authentique
Formule moléculaire C17H20Cl3N3Zn
Numéro MDL MFCD00081043,MFCD00081043,MFCD00081043
Synonyme Basic Orange 14, 3,6-Bis(dimethylamino)acridine zinc chloride double salt, C.I. 46005
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Quantité 100 g
Clé InChI VADJQOXWNSPOQA-UHFFFAOYSA-L
SMILES [H+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Zn++].CN(C)C1=CC2=NC3=CC(=CC=C3C=C2C=C1)N(C)C
Nom IUPAC Zinc ; hydron ; 3-N,3-N,6-N,6-N-tétraméthylacridine-3,6-diamine ; trichlorure
Poids moléculaire (g/mol) 438.10
CID PubChem 71774334
Poids de la formule 369.94
Qualité Pures