Learn More
Colorant orange d'acridine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Acridine Orange Stain |
| CAS | 494-38-2 |
| Formule moléculaire | C17 H19 N3 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | N3,N3,N6,N6-Tetramethyl-3,6-acridinediamine, 3,6-Bis(dimethylamino)acridine, 3,6-Di(dimethylamino)acridine, Acridine Orange Base, Acridine Orange Free Base, Brilliant Acridine Orange E, C.I. 46005B, C.I. Solvent Orange 15, NSC 194350, Solvent Orange 15, Waxoline Orange A |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H19N3/c1-19(2)14-7-5-12-9-13-6-8-15(20(3)4)11-17(13)18-16(12)10-14/h5-11H,1-4H3 |
| SMILES | CN(C)c1ccc2cc3ccc(cc3nc2c1)N(C)C |
| Nom IUPAC | 3-N,3-N,6-N,6-N-tétraméthylacridine-3,6-diamine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 265.36 |
| Poids de la formule | 265.1579 |