Learn More
Acridine orange, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11317946
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11317946 5 g 5g
11327946 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11317946 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13159.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10127-02-3 | C17H20Cl3N3Zn | 438.10 g/mol
Fluorescent stain for nucleic acids. An RNA polymerase inhibitorAcridine Orange acts as a lysosomal dye. It is used for cell-cycle studies. It plays an important role as a nucleic acid-selective fluorescent cationic dye, which is useful for cell cycle determination. Further, it serves as an inhibitor of RNA polymerase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Coloration fluorescente pour acides nucléiques. L’acridine orange inhibiteur d’ARN polymérase agit comme colorant lysosome. Il est utilisé pour les études du cycle cellulaire. Il joue un rôle important en tant que colorant cationique fluorescent sélectif d’acide nucléique, qui permet de déterminer le cycle cellulaire. De plus, il sert d’inhibiteur pour l’ARN polymérase.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10127-02-3
Formule moléculaire C17H20Cl3N3Zn
Poids moléculaire (g/mol) 438.10
Numéro MDL MFCD00081043,MFCD00081043,MFCD00081043
Clé InChI VADJQOXWNSPOQA-UHFFFAOYSA-L
Synonyme acridine orange c.i. 46005
CID PubChem 71774334
Nom IUPAC Zinc ; hydron ; 3-N,3-N,6-N,6-N-tétraméthylacridine-3,6-diamine ; trichlorure
SMILES [H+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Zn++].CN(C)C1=CC2=NC3=CC(=CC=C3C=C2C=C1)N(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Acridine Orange
Quantité 5 g
Beilstein 3734978
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 438.1
compliance-icons
Identifiant produit
  • Acridine Orange
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
Mention de danger
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N,N,N-Tetramethylacridine-3,6-diaminemonohydrochloride, compound with zinc dichloride