Learn More
Chlorhydrate d’acriflavine (>90 %), TRC
Code produit 30138734
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
100mg
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138734 1 g 1g
30132536 10 g 10g
30007740 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138734 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA1910901G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 69235-50-3
Formule moléculaire C27H27Cl3N6
Poids moléculaire (g/mol) 541.9
Synonyme Acriflavine Dihydrochloride, Acriflavinium Chloride, Flavacridine Hydrochloride, NSC 689003
Nom IUPAC acridine-3,6-diamine ; 10-méthylacridine-10-ium-3,6-diamine ; chlorure ; Dihydrochlorure
SMILES NC1=CC2=C(C=C1)C=C3C(C=C(N)C=C3)=[N+]2C.NC4=CC5=C(C=C4)C=C6C(C=C(N)C=C6)=N5.[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Acriflavine Hydrochloride
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C14H13N3.C13H11N3.3ClH/c1-17-13-7-11(15)4-2-9(13)6-10-3-5-12(16)8-14(10)17;14-10-3-1-8-5-9-2-4-11(15)7-13(9)16-12(8)6-10;;;/h2-8H,1H3,(H3,15,16);1-7H,14-15H2;3*1H
Poids de la formule 540.1363