Learn More
Chlorhydrate d’acriflavine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15492889
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
Code produit. 15492889
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J60048.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Colorant intercalant
Acriflavine Hydrochloride acts as an intercalating dye and also reported to inhibit mitochondriogenesis. It is an antiseptic and has been used in applications for dual fluorescence analysis of cellular DNA and protein simultaneously.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate d’acriflavine agit comme colorant d’intercalation et inhibe également la mitochondriogénèse. Il s’agit d’un antiseptique employé dans les applications d’analyse par double fluorescence de l’ADN et des protéines cellulaires en mode simultané.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le diméthylsulfoxyde et le méthanol.
Remarques
Mélange de chlorure de 3,6-diamino-10-méthylacridinium et de 3,6-diaminoacridine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 8063-24-9
Formule moléculaire C27H27Cl3N6
Poids moléculaire (g/mol) 541.91
Numéro MDL MFCD00069039
Clé InChI MKLTXAHQKDVBLY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,6-Diamino-10-methylacridinium chloride hydrochloride; Euflavine
Nom IUPAC 3,6-diamino-10-methylacridin-10-ium acridine-3,6-diamine dihydrochloride chloride
SMILES Cl.Cl.[Cl-].NC1=CC2=NC3=CC(N)=CC=C3C=C2C=C1.C[N+]1=C2C=C(N)C=CC2=CC2=CC=C(N)C=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Acriflavine hydrochloride
Couleur Orange au rouge
Quantité 25 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 6265525
Merck Index 14,123
Informations sur la solubilité Soluble in water,dimethyl sulfoxide and methanol.
Forme physique Poudre