Learn More
Chlorhydrate d’acriflavine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10651832 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10651832 100 g Flacon en verre 100g
10535501 10 g Flacon en verre 10g
10545501 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10651832 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 346841000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    247.00€
    205.65€ / 100g
    Économisez 41.35€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Chlorhydrate d’acriflavine, C27H28Cl4N6, numéro CAS-69235-50-3, chlorure de trichlorhydrate de proflavine 3,6-diamino-10-méthylacridine, chlorhydrate d’acrifiavine, unii-1s73vw819c, chlorhydrate d’acriflavine mélangede3,6-diamino-10-méthylacridiniumchlorurechlorhydrateetde3,6-diaminoacridinechlorhydrate
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 69235-50-3
Formule moléculaire C27H27Cl3N6
Poids moléculaire (g/mol) 541.91
Numéro MDL MFCD00069039
Clé InChI MKLTXAHQKDVBLY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme unii-1s73vw819c, acrifiavine hydrochloride, 3,6-diamino-10-methylacridine proflavine trihydrochloride chloride, acriflavinehydrochloride mixtureof3,6-diamino-10-methylacridiniumchloridehydrochlorideand3,6-diaminoacridinehydrochloride
CID PubChem 53393742
Nom IUPAC Acridine-3,6-diamine;10-méthylacridine-10-ium-3,6-diamine;chlorure;trihydrochloride
SMILES Cl.Cl.[Cl-].NC1=CC2=NC3=CC(N)=CC=C3C=C2C=C1.C[N+]1=C2C=C(N)C=CC2=CC2=CC=C(N)C=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Acriflavine hydrochloride
Point de fusion 260.0°C
Couleur Marron-Rouge à Orange-Rouge
Perte à la dessiccation 7% max. (105°C, 1 hr.)
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Forme physique Poudre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acriflavine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.