Learn More
Acrivastine, MedChemExpress
Code produit 16498776
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16498776 100 mg
16448708 10 mg
16444607 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16498776 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB1510
MedChemExpress Acrivastine (BW825C) is a short acting histamine 1 receptor antagonist for the treatment of allergic rhinitis.
Acrivastine (BW825C) is a short acting histamine 1 receptor antagonist for the treatment of allergic rhinitis.
Spécification
Nom chimique ou matériau Acrivastine
CAS 87848-99-5
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H24N2O2
Quantité 100 mg
Synonyme BW825C
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (143.50 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (2.87 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O=C(O)/C=C/C1=NC(/C(C2=CC=C(C)C=C2)=C/CN3CCCC3)=CC=C1
Poids moléculaire (g/mol) 348.44
Poids de la formule 348.44
Pourcentage de pureté 99.37%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation