Learn More
Acrivastine, TRC
Code produit 30132911
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
250 mg
Conditionnement:
10mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30132911 250 mg 250mg
30005383 50 mg 50mg
17977174 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30132911 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA191180250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87848-99-5
Formule moléculaire C22 H24 N2 O2
Poids moléculaire (g/mol) 348.44
Synonyme 2-Propenoic acid, 3-[6-[(1E)-1-(4-methylphenyl)-3-(1-pyrrolidinyl)-1-propen-1-yl]-2-pyridinyl]-, (2E)-, 2-Propenoic acid, 3-[6-[(1E)-1-(4-methylphenyl)-3-(1-pyrrolidinyl)-1-propenyl]-2-pyridinyl]-, (2E)- (9CI), 2-Propenoic acid, 3-[6-[1-(4-methylphenyl)-3-(1-pyrrolidinyl)-1-propenyl]-2-pyridinyl]-, (E,E)-, Acrivastine, BW 0270C, BW 825C, BW A825C, Semprex, Acrivastine
Nom IUPAC (E)-3-[6-[(E)-1-(4-methylphenyl)-3-pyrrolidin-1-ylprop-1-enyl]pyridin-2-yl]prop-2-enoic acid
SMILES Cc1ccc(cc1)\C(=C/CN2CCCC2)\c3cccc(\C=C\C(=O)O)n3
Spécification
Nom chimique ou matériau Acrivastine
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C22H24N2O2/c1-17-7-9-18(10-8-17)20(13-16-24-14-2-3-15-24)21-6-4-5-19(23-21)11-12-22(25)26/h4-13H,2-3,14-16H2,1H3,(H,25,26)/b12-11+,20-13+
Poids de la formule 348.1838