Learn More
Cytiva Dispositifs d’aération Acro™ 50 avec membrane Emflon™ II
Code produit 17114661
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Avec aération
Sans aération
Conditionnement:
100 pièces
3 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type unitSize
17114661 Avec aération 3 pièces
17124661 Sans aération 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17114661 Fournisseur Cytiva Code fournisseur A50V002P2
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Filtres jetables idéaux pour les applications dans l’air ou le gaz et pour l’aération des bioréacteurs, des cuves de fermentation et des bonbonnes.
  • Usage exclusivement réservé à la recherche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Connexions à raccord cannelé cranté
Matériau (membrane) Emflon II (PVDF)
Porosité 0,2 μm
Stérilité Non stérile
Zone de filtration 20 cm2
Nb par paquet 3/boîte
Type Avec aération
Diamètre (métrique) 50 mm